368229
Benzyl-N,N-dimethyldithiocarbamate
98%
About This Item
Ensayo
98%
mp
39-41 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)C(=S)SCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NS2/c1-11(2)10(12)13-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Clave InChI
HLZBIKHKXIJIHX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)