Merck
368180
Sigma-Aldrich
N-Benzyltrimethylsilylamine
96%
Sinónimos:
Benzylamino-trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)benzylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NSi
Número de CAS:
Peso molecular:
179.33
Beilstein/REAXYS Number:
2205626
MDL number:
assay
96%
density
0.901 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)NCc1ccccc1
InChI key
OVONARZNQIKMGQ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)