Merck
367893
Sigma-Aldrich
2-(Methanesulfonyl)ethyl succinimidyl carbonate
98%
Sinónimos:
N-[2-(Methylsulfonyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide, MSC-ONSu
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO7S
Número de CAS:
Peso molecular:
265.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
115-118 °C (lit.)
cadena SMILES
CS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)