Merck
367435
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(OH)C(C6H5)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
290.36
Beilstein/REAXYS Number:
3208922
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
optical activity
[α]20/D −214°, c = 1 in ethanol
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O2/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,21-22H/t19-/m0/s1
InChI key
GWVWUZJOQHWMFB-IBGZPJMESA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)