Merck
366226
Sigma-Aldrich
Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16NO5P
Número de CAS:
Peso molecular:
297.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
60-64 °C (lit.)
grupo funcional
imide
phosphonate
cadena SMILES
CCOP(=O)(CN1C(=O)c2ccccc2C1=O)OCC
InChI
1S/C13H16NO5P/c1-3-18-20(17,19-4-2)9-14-12(15)10-7-5-6-8-11(10)13(14)16/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Clave InChI
IUZMHUAHKBHJFY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reacant for:
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Preparation of macrocyclic phosphorous acid analogs as inhibitors of HCV-NS3 protease
  • Synthesis of dendrimer-based pH-responsive MRI contrast agent
Wittig carbonylating reagent.[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 23, 43-43 (1990)