Merck
366080
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClF3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
86-90 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Nc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4ClF3N2/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-12-5(4)11/h1-2H,(H2,11,12)
Clave InChI
WXNPZQIRDCDLJD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, characterization and luminescence properties of a high quantum efficiency Nd~(3+) organic complex.
Ye Y-X, et al.
Journal of Optoelectronics - Laser / Guang Dian Zi ? Ji Guang, 6, 017-017 (2013)
Luminescent properties of a new Nd3+-doped complex with two different carboxylic acids and pyridine derivative.
Ye Y-X, et al.
Rare Metals, 32(5), 490-495 (2013)