Merck
365742
Sigma-Aldrich
3,4′-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3C6H4)2CO
Número de CAS:
Peso molecular:
318.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(c2)C(F)(F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)