365459
3-(Dimethylamino)-2-methyl-2-propenal
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
bp
110-115 °C/1 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
density
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(5-8)4-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b6-4+
InChI key
JGAMOQYFDMQPRJ-GQCTYLIASA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?