Merck
365378
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone ethylene ketal
97%
Sinónimos:
1,4-Dioxaspiro[4.4]nonane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
54-55 °C/35 mmHg (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCC2(C1)OCCO2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)