365106
Bismuth strontium calcium copper oxide
powder, 5 μm
Sinónimos:
BSCCO 2212
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
tamaño de partícula
5 μm
densidad
6.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Ca].O=[Cu].O=[Cu].O=[Sr].O=[Sr].O=[Bi]O[Bi]=O.O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/4Bi.Ca.2Cu.11O.2Sr
Clave InChI
SCYGCYNQMSDOOE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)