Merck
364398
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)ethanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H14OSi
Número de CAS:
Peso molecular:
118.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
cadena SMILES
CC(O)[Si](C)(C)C
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric
Yossi Shemesh et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 34(11), 753-762 (2015-10-01)
Carboxylates and dicarboxylates are important phosphate mimics. Herein, we present a simple synthetic route for the preparation of RNA carboxylate/dicarboxylate conjugates, starting from suitably protected NH2- and COOH-containing molecules that are coupled to the RNA on the solid support. The