Merck
363286
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenylamino)benzenediazonium hydrogensulfate
97%
Sinónimos:
4-(4-Methoxyanilino)benzenediazonium sulfate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4NHC6H4N2HSO4
Número de CAS:
Peso molecular:
323.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.COc1ccc(Nc2ccc(cc2)[NH+]=N)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)