Merck
362352
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethoxypropionitrile
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2CHCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
92.5 °C/30 mmHg (lit.)
densidad
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(CC#N)OC
InChI
1S/C5H9NO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)