Merck
361887
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Thiomicamine
99%
Sinónimos:
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-[4-(methylthio)phenyl]-1,3-propanediol
About This Item
Fórmula lineal:
4-(CH3S)C6H4CH(OH)CH(NH2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
213.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]25/D +25°, c = 1 in ethanol
mp
151-154 °C (lit.)
cadena SMILES
CSc1ccc(cc1)[C@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)10(13)9(11)6-12/h2-5,9-10,12-13H,6,11H2,1H3/t9-,10-/m0/s1
Clave InChI
IULJJGJXIGQINK-UWVGGRQHSA-N
Aplicación
(1S,2S)-(+)-Thiomicamine can be used:
  • As a starting material in the synthesis of 3,4-dihydroisoquinolinium salts, which are employed as promoters in asymmetric epoxidation and oxidation reactions.[1]
  • As a starting material in the synthesis of an α-amino acid named (3R,4R)-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, which is used to prepare modified peptides of biological importance.[2]
  • As a chiral base in the resolution of an angiotensin II type 2 receptor [AT2R] antagonist named EMA401.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Transformation of (+)-thiomicamine into chiral non-racemic 3, 4-dihydroisoquinolinium salts: application for catalytic asymmetric epoxidation of alkenes and oxidation of sulfides
Gluszynska A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(16), 2499-2505 (2004)
Stereoselective synthesis of 3-mono-and 1, 3-disubstituted 4-phenyl-1, 2, 3, 4-tetrahydroisoquinolines
Brozda D, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(14), 3017-3025 (2000)
Synthesis of enantiopure angiotensin II type 2 receptor [AT2R] antagonist EMA401
Wakchaure PB, et al.
Tetrahedron, 71(38), 6881-6887 (2015)