Merck
361534
Sigma-Aldrich
Nitromethanetrispropanol
Sinónimos:
4-(3-Hydroxypropyl)-4-nitro-1,7-heptanediol
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC(CH2CH2CH2OH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
235.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
mp
59-65 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCC(CCCO)(CCCO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H21NO5/c12-7-1-4-10(11(15)16,5-2-8-13)6-3-9-14/h12-14H,1-9H2
Clave InChI
WQOWCQQAYGOQNI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)