Merck
360902
Sigma-Aldrich
Ethyl trimethylsilyl malonate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H3CCH2OCOCH2COOSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
204.30
Beilstein:
3082383
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.416 (lit.)
bp
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O4Si/c1-5-11-7(9)6-8(10)12-13(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
PVXMKQLVICGFSI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl trimethylsilyl malonate is an ester.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)