Merck
360244
Sigma-Aldrich
7-Methyluric acid
98%
Sinónimos:
7-Methyl-2,6,8-trihydroxypurine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.14
Beilstein/REAXYS Number:
181629
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)NC2=C1C(=O)NC(=O)N2