Merck
359858
Sigma-Aldrich
3,6-Dichlorophthalic anhydride
98%
Sinónimos:
4,7-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H2Cl2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
217.01
Beilstein:
164697
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
188-190 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(Cl)c2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H2Cl2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H
Clave InChI
HEGLMCPFDADCAQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)