Merck
359726
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH
99%
Sinónimos:
(S)-2-(Boc-amino)-3-methylbutyric acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine, Boc-L-valine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
217.26
Beilstein:
1711290
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D −6.3°, c = 1 in acetic acid
mp
77-80 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clave InChI
SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)