359483
(Methylthio)acetic acid
99%
Sinónimos:
(Methylmercapto)acetic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
130-131 °C/27 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
densidad
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CSCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Clave InChI
HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?