Merck
35943
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.03
Beilstein:
1938341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0%
índice de refracción
n20/D 1.463
bp
184-187 °C
densidad
1.269 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C1(C)CC1(Cl)Cl
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c1-5(4(9)10-2)3-6(5,7)8/h3H2,1-2H3
Clave InChI
JGCAZFUFORGMFB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate is an ester.
Aplicación
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)