Merck
357731
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloro-2,2-dimethyl-4-pentenoate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.64
MDL number:
assay
98%
SMILES string
COC(=O)C(C)(C)CC(Cl)=C
InChI
1S/C8H13ClO2/c1-6(9)5-8(2,3)7(10)11-4/h1,5H2,2-4H3
InChI key
NMIYZQVNXZOOPF-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)