Merck
349992
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzyl cyanide
97%
Sinónimos:
2-Aminophenylacetonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5,10H2
InChI key
LMDPYYUISNUGGT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Aminobenzyl cyanide may be used in the preparation of oxindole.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The chemistry of oxindole.
W C SUMPTER
Chemical reviews, 37, 443-479 (1945-12-01)