Merck
349704
Sigma-Aldrich
(2-Methylphenoxy)acetic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4OCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
155-157 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1OCC(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7-4-2-3-5-8(7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
QJVXBRUGKLCUMY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Crystal structure of (2-methylphenoxy)acetic acid has been reported.[1]
Aplicación
(2-Methylphenoxy)acetic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Methylphenoxy) acetic acid.
Cox PJ and Hickey G.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(5), o771-o773 (2004)