Merck
347914
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-isoleucine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
288.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
assay
99%
optical activity
[α]20/D +6°, c = 3 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182-183 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O3/c1-3-10(2)15(16(20)21)18-14(19)8-11-9-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9-10,15,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)/t10-,15-/m0/s1
InChI key
WPTUQMUCTTVOFW-BONVTDFDSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)