Merck
347469
Sigma-Aldrich
1,4-Difluorobenzene-d4
98 atom % D
Sinónimos:
Perdeutero-p-difluorobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6D4F2
Número de CAS:
Peso molecular:
118.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
density
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(F)c([2H])c([2H])c1F
Packaging
Packaged in prescored ampules
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)