Merck
347035
Sigma-Aldrich
Sodium amminepentacyanoferrate(II)
About This Item
Fórmula lineal:
Na3[Fe(CN)5NH3] · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
271.93 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
form
powder
impurities
≤5% sodium nitroferricyanide
SMILES string
N.O.[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)C#N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)