Merck
346306
Sigma-Aldrich
2-(2-Cyanophenylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
NCC6H4SC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
255.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
210-215 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1Sc2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H9NO2S/c15-9-10-5-1-3-7-12(10)18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8H,(H,16,17)
Clave InChI
FMGHXZOIAXNGOL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)