346101
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl chloride
96%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H2(F)COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
227.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Productos recomendados
assay
96%
refractive index
n20/D 1.572 (lit.)
bp
143-144 °C/35 mmHg (lit.)
density
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(C(Cl)=O)c(Cl)cc1Cl
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?