Merck
345733
Sigma-Aldrich
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
densidad
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O/c1-5(14)8-6(9(11,12)13)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
IYMYYQMPOBPRPU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone is an aryl fluorinated building block.
Aplicación
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)