Merck
345539
Sigma-Aldrich
Tin(IV) bis(acetylacetonate) dibromide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnBr2
Número de CAS:
Peso molecular:
476.73
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
form
powder or crystals
reaction suitability
core: tin
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Br)(Br)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2BrH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b4-3+;4-3-;;;
InChI key
KVKLTXKAUBLTRX-UZUXQKAQSA-J
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)