Merck
345407
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-2-oxazolidinethione
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
145.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
optical activity
[α]20/D −23°, c = 0.4 in chloroform
mp
51-53 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=S)N1
InChI
1S/C6H11NOS/c1-4(2)5-3-8-6(9)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,9)/t5-/m1/s1
InChI key
CIRDXQWBLPPFPN-RXMQYKEDSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)