Merck
344842
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-pyridylmethyl)-2-thiourea
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14N4S
Número de CAS:
Peso molecular:
258.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
97%
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES string
S=C(NCc1cccnc1)NCc2cccnc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)