Merck
344591
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6F4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
66-68 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Fc1nc(F)c(F)c(C#N)c1F
InChI
1S/C6F4N2/c7-3-2(1-11)4(8)6(10)12-5(3)9
Clave InChI
JXISJBVJNUKKBK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile is a perfluorinated heteroaromatic compound.[1] 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile (tetrafluoro-4-cyanopyridine) reacts with 1,3-dicarbonyl systems to yield the corresponding [5,6]-ring fused furo derivatives.[1] 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile (4-cyanotetrafluoropyridine) reacts with amidines to yield [6,6]-fused pyrimidinopyridine system via nucleophilic substitution at the C-3 position of the pyridine ring followed by intramolecular cyclization onto the pendant cyano group.[2] Reaction of 2,3,5,6-tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile (4-cyanotetrafluoropyridine) with sulfur centred nucleophiles has been reported.[3]
Aplicación
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile may be used in the preparation of 2-anilino-3,5,6-trifluoroisonicotinonitrile.[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Annelation of perfluorinated heteroaromatic systems by 1, 3-dicarbonyl derivatives.
Cartwright MW, et al.
Tetrahedron, 66(17), 3222-3227 (2010)
Pyrido [3, 2-b][1, 4] oxazine and pyrido [2, 3-b][1, 4] benzoxazine systems from tetrafluoropyridine derivatives.
Sandford G, et al.
Journal of Fluorine Chemistry (2014)
Reactions of 4-substituted tetrafluoropyridine derivatives with sulfur nucleophiles: S< sub> N</sub> Ar and annelation processes.
Fox MA, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 143, 148-154 (2012)
Imidazopyridine and pyrimidinopyridine systems from perfluorinated pyridine derivatives.
Cartwright MW, et al.
Tetrahedron, 63(30), 7027-7035 (2007)