344036
Trimethoxy(propyl)silane
98%
Sinónimos:
Propyltrimethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.15 psi ( 20 °C)
assay
98%
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
density
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?