Merck
344028
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical grade, ~70%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC10H6SO3Na · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
246.21 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
grade
technical grade
assay
~70%
SMILES string
O.[Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6,11H,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
OIKKPHLQUZYWQL-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)