Merck
343765
Sigma-Aldrich
Benzene-1,3,5-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
1,3,5-Trideuteriobenzene
Seleccione un Tamaño
500 MG
MXP 3,978.00
MXP 3,978.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
MXP 3,978.00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3D3
Número de CAS:
Peso molecular:
81.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 3,978.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
densidad
0.908 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]c1cc([2H])cc([2H])c1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,4D,5D
Clave InChI
UHOVQNZJYSORNB-NHPOFCFZSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)