Merck
343749
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2,2-dimethyl-3-pentanol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC(C2H5)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
144.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
densidad
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(O)(CC)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-6-9(10,7-2)8(3,4)5/h10H,6-7H2,1-5H3
Clave InChI
CFWIFHZJKFFDFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)