Merck
343692
Sigma-Aldrich
5-(2-Adamantylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20O4
Número de CAS:
Peso molecular:
276.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99%
mp
207-208 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OC(=O)C(\C(=O)O1)=C2\C3CC4CC(C3)CC2C4
InChI
1S/C16H20O4/c1-16(2)19-14(17)13(15(18)20-16)12-10-4-8-3-9(6-10)7-11(12)5-8/h8-11H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+,10-,11+
InChI key
SIYYOHROEIZBBC-DTIDVZRVSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)