Merck
343307
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyaniline hydrochloride
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3NH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
189.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.COc1ccc(N)c(OC)c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)