Merck
342408
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) subnitrate monohydrate
≥99.99%
About This Item
Fórmula lineal:
BiONO3·H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
305.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
≥99.99%
SMILES string
O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)