Merck
342394
Sigma-Aldrich
Barium perchlorate hydrate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Ba(ClO4)2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
336.23 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
índice de refracción
n20/D 1.533 (lit.)
cadena SMILES
[Ba++].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
Clave InChI
QFLSNJWWQIFSOQ-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)