Merck
342149
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hexachloroplatinate(IV)
Sinónimos:
Bis(tetrabutylammonium)hexachloroplatinate
About This Item
Fórmula lineal:
{[CH3(CH2)3]4N}2PtCl6
Número de CAS:
Peso molecular:
892.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
225 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.6ClH.Pt/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;6*1H;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
Clave InChI
SSHOYKZPYIRFFY-UHFFFAOYSA-H
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)