342009
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
density
1.343 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)C(F)(F)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-8(11)9(12,13)15-7-3-1-6(5-14)2-4-7/h1-5,8H
InChI key
ZTBIQWAGWYPSHC-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)