Merck
341711
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6F4CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
296.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
densidad
1.929 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1Br)C(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)