Merck
340839
Sigma-Aldrich
Dimethyl 1,3-adamantanedicarboxylate
98%
Sinónimos:
DMADC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20O4
Número de CAS:
Peso molecular:
252.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
98%
form
solid
mp
60-61 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@]12CC3CC(C1)C[C@@](C3)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H20O4/c1-17-11(15)13-4-9-3-10(5-13)7-14(6-9,8-13)12(16)18-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,13+,14-
InChI key
YXMDGBXGJKYMQL-DHPDLVEQSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)