Merck
340170
Sigma-Aldrich
Fluorescein mercuric acetate
Sinónimos:
4′,5′-Bis(acetoxymercuri)fluorescein
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H18Hg2O9
Número de CAS:
Peso molecular:
851.57
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)