Merck
340103
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methoxybenzoic acid
98%
Sinónimos:
3-Methoxyanthranilic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(OCH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-170 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COc1cccc(C(O)=O)c1N
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)