338761
Triphenylphosphine-d15
≥98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
Tris(pentadeuterophenyl)phosphine, Tri(phenyl-d5)phosphine
Seleccione un Tamaño
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
bp
377 °C
mp
79-81 °C (lit.)
cambio de masa
M+15
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
Clave InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-KLHTYYPYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Central nervous system,Peripheral nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
428.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
220.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?