Merck
338575
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methoxyphenol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OCH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
142.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.52 (lit.)
bp
130-131 °C/36 mmHg (lit.)
densidad
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
COc1cccc(F)c1O
InChI
1S/C7H7FO2/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
YZNHPLVFLRSVHY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Fluoro-6-methoxyphenol was used in the preparation of 5′-halogenated resiniferatoxin analogs.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kwang Su Lim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(1), 299-302 (2010-11-30)
A series of 5'-halogenated resiniferatoxin analogs have been investigated in order to examine the effect of halogenation in the A-region on their binding and the functional pattern of agonism/antagonism for rat TRPV1 heterologously expressed in Chinese hamster ovary cells. Halogenation